Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol (25:24:1) (v/v/v) ≥99,0%, Biotechnologische Qualität 1 Phase
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Carbolic acid, Hydroxybenzene, Phenic acid
K169-100MLEA
126
EUR
K169-100ML
K169-400ML
Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol (25:24:1) (v/v/v) ≥99,0%, Biotechnologische Qualität 1 Phase
Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol
Fertiglösung, Einphasen-Phenol-Lösung, welche vor dem Gebrauch nicht mit einer gepufferten Reinigungslösung equilibriert werden muß. Vorgemischt mit Isoamyl-Alkohol (25:24:1).
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00133763 CAS-Nummer: 136112-00-0 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Leitfähigkeit (50%, Wasser)@25°C | 250 uS - 330 uS |
pH(50%, Wasser)@25°C | 8.05 - 8.35 |