Essigsäure (Eisessig) ≥99,7% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethansäure
0714-2.5LEA 204 EUR
0714-2.5L 0714-4L 0714-500ML
Essigsäure (Eisessig) ≥99,7% ACS
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Molecular Weight: 60,05 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Acetic Anhydride < 0,01%
Chloride ≤ 1 ppm
Farbe (APHA) ≤ 10
Dilution Test Pass
Heavy Metals ≤ 0,5 ppm
Iron ≤ 0,2 ppm
Purity ≥ 99,7%
Residue After Evaporation ≤ 0,001%
Substances Reducing Dichromate Pass
Substances Reducing Permanganate Test Pass
Sulphate ≤ 1 ppm
Titrable Free Base ≤ 0,0004 meq/g