Dextransulfat Natriumsalz, M.W. ~ 500,000 ≥98%, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Dextran sulphate sodium from Dextran
0198-250GEA 890 EUR
0198-250G 0198-50G 0198-2.5KG
Dextransulfat Natriumsalz, M.W. ~ 500,000 ≥98%, Ultrareine Qualität
Dextran sulphate sodium salt
Findet Einsatz für die Detektion von DNA oder RNA in Nukleinsäure-Hybridisierungs-Verfahren. Es entfernt effizient Sonden aus Lösung, erhöht die Annealing-Rate.
Formel: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00081551
CAS-Nummer: 9011-18-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNasen Keine nachgewiesen
Schwermetalle = 0.005 %
RNasen Keine nachgewiesen
Eisen = 0.001 %
Trocknungsverlust = 10 %
pH (1%, Wasser)@25°C 6.4 - 8
Proteasen Keine
Reinheit 98 %