Ampicillin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALA9393-25GEA 237 EUR
SIALA9393-25G SIALA9393-5G
Ampicillin, Sigma-Aldrich®
Ampicillin
Formel: C₁₆H₁₉N₃O₄S
Molecular Weight: 349,4 g/mol
MDL: MFCD00005175
CAS-Nummer: 69-53-4
EINECS: 200-709-7