Kanamycinsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kanamycin A, Kanamycin Monosulphate, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Aminomethyl)-6-(((1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol sulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
K1377-1G K1377-25G K1377-5G
SIALK1377-1GEA 58 EUR
SIALK1377-1G SIALK1377-25G SIALK1377-5G
Kanamycinsulfat, Sigma-Aldrich®
Kanamycin sulphate
Formel: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070253
CAS-Nummer: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9