Kanamycinsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kanamycin A, Kanamycin Monosulphate, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Aminomethyl)-6-(((1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol sulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
K4000-5G K4000-1G K4000-25G K4000-50G
SIALK4000-5GEA 172 EUR
SIALK4000-5G SIALK4000-1G SIALK4000-25G SIALK4000-50G
Kanamycinsulfat, Sigma-Aldrich®
Kanamycin sulphate
Formel: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Molecular Weight: 582.6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070253
CAS-Nummer: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9