3-Amino-1H-1,2,4-triazol-5-thiol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, 3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol, 3-Amino-4H-1,2,4-triazole-5-thiol, 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole 5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
A15242.06
A15242.14
A15242.22
A15242.06EA
28.6
EUR
A15242.06
A15242.14
A15242.22
3-Amino-1H-1,2,4-triazol-5-thiol ≥98%
3-Amino-1H-1,2,4-triazol-5-thiol
Purity: 98+%
CAS No.: 16691-43-3
Molecular Formula: C2H4N4S
Formula Weight: 116.15
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
C₂H₄N₄S Molecular Weight: 116,15 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005231 CAS-Nummer: 16691-43-3 EINECS: 240-735-6 |