Puffer, PBS-Lösung (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
K812-500MLEA 65.7 EUR
K812-500ML K812-20L
Puffer, PBS-Lösung (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), ultrarein
Puffer Gewebekultur-Puffer
Dulbeccos Formel ohne Calcium und Magnesium.
  • Keine DNasen, RNasen oder Proteasen nachgewiesen
137,7 mM Natriumchlorid, 2,7 mM Kaliumchlorid, 9,55 mM Phosphatpuffer
pH bei 25 °C      7,1 - 7,7