tert-Butylisocyanid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: t-Butylisocyanide
403600010 403600050
ACRO403600010EA 41.7 EUR
ACRO403600010 ACRO403600050
tert-Butylisocyanid 97%
tert-Butylisocyanid
Formel: C₅H₉N
Molecular Weight: 83,13 g/mol
Siedepunkt: 91 °C
Dichte: 0,73 g/cm³
Flammpunkt: –2 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000002
CAS-Nummer: 7188-38-7
EINECS: 230-553-5
UN: 1992
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3740 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %