tert-Butylisocyanid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
t-Butylisocyanide
L19747.03
L19747.06
L19747.03EA
42.1
EUR
L19747.03
L19747.06
tert-Butylisocyanid ≥98%
tert-Butylisocyanid
Purity: 98%
CAS No.: 7188-38-7
Molecular Formula: C5H9N
Formula Weight: 83.13
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.3755
Odour: Stench
Boiling Point: 90-92°
Beilstein Reference: 1903156
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00000002
Formel:
C₅H₉N Molecular Weight: 83,13 g/mol Siedepunkt: 90…92 °C Dichte: 0,735 Flammpunkt: –2 °C (28 °F) |
MDL:
MFCD00000002 CAS-Nummer: 7188-38-7 EINECS: 230-553-5 UN: 1992 ADR: 3,II |