Cyclopentylisocyanid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
372090010
372090050
ACRO372090010EA
164
EUR
ACRO372090010
ACRO372090050
Cyclopentylisocyanid 96%
Cyclopentylisocyanid
Formel:
C₆H₉N Siedepunkt: 40 °C (11hPa) Dichte: 0.86 g/cm³ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD02664624 CAS-Nummer: 68498-54-4 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |