TBS-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-gepufferte Salzösung)
Lieferant: G Bioscienes
R029 R030
R029EA 107 EUR
R029 R030
TBS-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-gepufferte Salzösung)
Puffer Elektrophorese-Puffer Waschpuffer
The TBS solution is primarily used as a wash and blocking buffer diluent for Western blot, ELISA and immunoassays.
10X TBS: Tris buffered saline [10X]: 100mM Tris HCl, 1.5M NaCl, pH 7.5