Tetracyclin Hydrochlorid
Lieferant: Serva
Achtung
35866.01 35866.02
SERA35866.01EA 32.9 EUR
SERA35866.01 SERA35866.02
Tetracyclin Hydrochlorid
Tetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Molecular Weight: 480,9 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078142
CAS-Nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8