Tetracyclin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T3383-25G T3383-100G
SIALT3383-25GEA 58.8 EUR
SIALT3383-25G SIALT3383-100G
Tetracyclin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Tetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Molecular Weight: 480,9 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078142
CAS-Nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8