Tetracyclin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T8032-10MG T8032-20MG
SIALT8032-10MGEA 29.2 EUR
SIALT8032-10MG SIALT8032-20MG
Tetracyclin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Tetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Molecular Weight: 480.9 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078142
CAS-Nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8