Oxytetracyclin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
O5875-100G O5875-10G O5875-50G
SIALO5875-100GEA 321 EUR
SIALO5875-100G SIALO5875-10G SIALO5875-50G
Oxytetracyclin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Oxytetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₉
Molecular Weight: 496,90 g/mol
MDL: MFCD00135815
CAS-Nummer: 2058-46-0
EINECS: 218-161-2