VWR®, Unterziehhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
112-1898EA 17 EUR
112-1898 112-1899 112-1900 112-1904 112-1905 112-1910 112-1915 112-1917 112-4326
VWR®, Unterziehhandschuhe
Handschuhe
Diese langlebigen und wiederverwendbaren Unterziehhandschuhe werden aus 100% Nylon gefertigt. Sie sind mit den strengen Reinraumanforderungen kompatibel und können als effektive Schutzhandschuhe verwendet werden. Fusselarm.
  • Reduziert Schweiß und leitet Feuchtigkeit bei längerem Gebrauch ab
  • Verhindert Hautirritationen, ohne die taktile Empfindlichkeit zu beeinträchtigen
  • Begrenzt den Verschleiß, um die Lebensdauer der Handschuhe zu verlängern und Ressourcen zu schonen
  • Vorgewaschen, schrumpft nicht beim Waschen
Basisgewicht: 21,5 g/Paar ±10%
Stärke: 2 mm ±10%
Oberflächenwiderstand: 1×10⁹ ±10% Ohm/m²
Used glove liners can be recycled after use using the Recycling solution for disposable gloves, Zero Waste Box™from TerraCycle.