Sand, kristallin 0,1-0,5 mm, gewaschen, kalziniert
Lieferant: GERBER FUNKE
Synonyme:
Silicium(IV)oxid, Siliciumdioxid
5460
5461
5462
5464
GERB5460EA
10.5
EUR
GERB5460
GERB5461
GERB5462
GERB5464
Sand, kristallin 0,1-0,5 mm, gewaschen, kalziniert
Sand
Kristallin, kalziniert.
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60,08 g/mol |
MDL:
MFCD02100519 CAS-Nummer: 7631-86-9 |