Stereomikroskope, Discovery V8
Lieferant: ZEISS
4950150003000 4350000000000
ZEIS4950150003000EA 7650 EUR
ZEIS4950150003000 ZEIS4350000000000
Stereomikroskope, Discovery V8
Mikroskope
Mit dem Discovery V8 profitieren Anwender von maximaler Modularität und einer erhöhten Leistung.
  • Hochleistungsfähige apochromatische Optik für Bildbrillanz
  • Verbesserte Auflösung mit erhöhtem Kontrast und hoher Modularität
  • Deutlich verbesserter stereoskopischer Eindruck
Ideal für Forschungsanwendungen im biomedizinischen und Bereich.
Lieferumfang: Supplied with a fiber optic ring light (150 W).