Apothekerspatel
Lieferant: RSG Solingen
231-0548EA 111 EUR
231-0548 231-0549 231-0547 231-0553 231-0300 231-0312 231-0554 231-0551 231-0552 231-0299 231-0550
Apothekerspatel
Spatel
Edelstahlklinge, Holzgriff.
  • Erhältlich mit flexibler Klinge (Remanit 4310) oder gehärteter Klinge (INOX 4034)
  • 75 - 150 mm: konische Klinge