Messkolben, Klasse A, braune Graduierung, BLAUBRAND® ETERNA
Lieferant: Brand
DAKKS36849 DAKKS36842 DAKKS36847 DAKKS36952 DAKKS36851 DAKKS36853 DAKKS36845 DAKKS36852
BRNDDAKKS36849EA 86.3 EUR
BRNDDAKKS36849 BRNDDAKKS36842 BRNDDAKKS36847 BRNDDAKKS36952 BRNDDAKKS36851 BRNDDAKKS36853 BRNDDAKKS36845 BRNDDAKKS36852
Messkolben, Klasse A, braune Graduierung, BLAUBRAND® ETERNA
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit PP-Stopfen.
  • Justiert auf 'In'
  • Ringmarke und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe
  • DE-M gekennzeichnet
  • Lieferung inklusive USP-Einzelzertifikat oder DAkkS Kalibrierschein
DIN EN ISO 1042
Standards: DIN EN ISO 1042