Klimaschränke, CTC und TTC Serie
Lieferant: MEMMERT
CTC256 TTC256
390-1727EA 26073 EUR
390-1727 390-1728
Klimaschränke, CTC und TTC Serie
Prüfkammern Klimakammern
Die Memmert-Klimaprüfkammern bieten schnelle und präzise Temperaturänderungen von -42 bis +190 °C und eine elektronische Feuchtigkeitsregelung von 10 bis 98% RH. Diese fortschrittlichen Prüfkammern verfügen über einen robusten Innenraum und ein Gehäuse aus Edelstahl, was Langlebigkeit und einfache Reinigung gewährleistet. Das Modell CTC/TTC ist ideal für kontrollierte Materialprüfungen, Funktionstests, Alterungstests oder Klimatests von Verbundwerkstoffen, Beton, Kunststoffen oder elektronischen Komponenten in Bereichen wie Werkstofftechnik, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Elektronik.
  • Memmert CTC/TTC Prüfschränke zeichnen sich durch schnelle, präzise und energieeffiziente Temperaturwechsel aus -42 bis +190 °C
  • Modellgröße: 256 Liter Innenvolumen
  • Fortschrittliche Regelungstechnik
  • Elektronisch gesteuerte aktive Be- und Entfeuchtung von 10% bis 98% RH
  • Speziell für Prüfungen nach IEC 60068 konzipiert
Die Klimaprüfkammern CTC und TTC sind dank ihrer optimal abgestimmten Heiz- und Kühltechnologie extrem leistungsstark. Sie wurden für maximale Geräuschreduzierung und Energieeffizienz entwickelt. Mit einem Innenvolumen von 256 Litern bieten sie reichlich Platz für Klimatests, benötigen jedoch durch ihr kompaktes Design nur minimale Stellfläche und ermöglichen dank Rollen eine einfache Mobilität durch jede Standardlabortür.
Der Memmert Klimaschrank CTC/TTC sorgt durch ein produktspezifisches Heizkonzept für eine präzise und homogene Temperierung. Vielfältige Programmier- und Dokumentationsmöglichkeiten durch Schnittstellen, Celsius-Software, integrierten Protokollspeicher und Chipkarten. Alarmfunktionen, dreifacher Übertemperaturschutz und die gleichzeitige Anzeige aller Parameter sorgen für die Sicherheit der Proben.
Zudem sind die Schränke innen und außen fast ausschließlich aus hochwertigem, rostbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl gefertigt. Die Geräte sind sicherheitsgeprüft und tragen das EAC-Zeichen.
Bestellinformation: Lieferung ohne Gitterrost, Edelstahlgitterroste (max. 6) bitte separat bestellen. Verschiedene werkseitig montierte Optionen wie Durchführung, beheizte Vollsichtglastür oder links angeschlagene Tür sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich vor der Bestellung an Ihr lokales Avantor-Verkaufsbüro für weitere Details, da diese Optionen nicht nachgerüstet werden können. Bitte beachten Sie, dass CTC/TTC-Kammern eine dreiphasige Stromversorgung mit 400 V/50 Hz benötigen.