Sicherheitshelme, 1100
Lieferant: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S01EYC S01EBRC S01EYRC S01BA S01WA S01YA S01CBC
111-0854EA 0 EUR
111-0854 111-1675 CENUS01EYRC 111-1502 111-1512 111-1513 111-1616
Sicherheitshelme, 1100
Schutzhelme Schutzhelme
Schutzhelm mit Helmschale aus hochdichtem Polyethylen (HDPE). Für den Einsatz in Bau und Industrie.
  • Mit Sechs-Punkt-Innenausstattung aus LDPE
  • Gehörschutz, Gesichtsschutzschirm und Kinnriemen als Zubehör erhältlich
Größe: 510 bis 630 mm
Gewicht: 375 g
EN 397, 440 V, −10 °C, LD, MM
Standards: EN 397, 440 V, –10 °C, seitliche Verformung (LD), geschmolzenes Metall (MM)