Anstoßkappe, CAP 2000
Lieferant: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S18K S18NB
111-1321EA 20.3 EUR
111-1321 111-1322
Anstoßkappe, CAP 2000
Schutzhelme Anstoßkappen
Diese Anstoßkappe schützt vor leichten Stößen und Kratzern am Kopf. Ideale Einsatzgebiete sind die Automobilindustrie, Transport, Schifffahrt und Gleiswartung.
  • Innenkappe aus leichtem ABS, Außenmaterial aus Baumwolle mit Lycra®-Anteil
  • Vier Ventilationsöffnungen: Dadurch komfortabel auch bei höheren Temperaturen
  • EVA-Schaumkissen mit Textilüberzug verbessert den Tragekomfort
  • Leicht verstellbar durch Klettverschluss mit Bügelöse
Für Kopfgrößen 54 bis 59 cm.
Gewicht: 180 g
Standards: EN 812 (−30 °C)