Anstoßkappen, CoolCap
Lieferant: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S28RB S28G S28K S28R S28NB
CENUS28RBEA 53.2 EUR
CENUS28RB CENUS28G CENUS28K CENUS28R CENUS28NB
Anstoßkappen, CoolCap
Schutzhelme Anstoßkappen
Diese Anstoßkappe aus gebürsteter Baumwolle ist über einem ABS-Futter angebracht und bietet leichten Kopfschutz, wenn keine hohe Stoßfestigkeit erforderlich ist, aber die Gefahr kleiner Stöße oder Kratzer am Kopf besteht.
  • Innenkappe aus leichtem ABS
  • Besonders luftdurchlässig durch weitmaschiges Gewebe an den Seiten
  • Entfernbare Schaumseiteneinsätze haben eine 45% höhere Schlagabsorbierfähigkeit als Standard-ABS-Zwischenlagen
Passende Anwendungsgebiete umfassen die Automobil- und Flugindustrie, Transport, Verschiffung und Gleisarbeiten.
Für Kopfweite 54 - 59 cm
Schirmlänge: 50 mm
Gewicht: 155 g
Standards: EN 812