Schutzhelme, Diamond V
Lieferant: DELTA PLUS
DIAM5VEFL DIAM5ROFL DIAM5ORFL DIAM5BLFL DIAM5JAFL
111-0749EA 35.5 EUR
111-0749 111-0748 111-0744 111-0746 111-0747
Schutzhelme, Diamond V
Schutzhelme Schutzhelme
Industrieschutz-/Bauhelm aus ABS im Baseballhelm-Stil. Mit Polyamid-Innenausstattung, Textilbänder mit 8-Punkt-Aufhängung und Frottee-Schweißband.
  • Fluoreszierende Farben und retroreflektierende Streifen für gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht
  • Innovative Schnellverstellung der Kopfweite durch Druckknopf-System
  • Helm kann auch umgekehrt getragen werden (mit Schirm im Nacken)
  • Stark gebogenes Visier für bessere Sicht
Größe: 530 bis 630 mm
Gewicht: 385 g
Standards: EN 397, 440 V AC, LD.