Reinigungspaste für die Hände, Profi
Lieferant: Plum Safety
0918_U 0915
PLUM0918_UEA 8.1 EUR
PLUM0918_U PLUM0915
Reinigungspaste für die Hände, Profi
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Hochleistungsreiniger in Pastenform. Entfernt hartnäckigste Grobverschmutzungen wie z. B. Diesel- und Hydrauliköle und Gemische aus Öl, Ruß und Metallabrieb.
  • Anwendung: auf die feuchten Hände einreiben und anschließend mit Wasser abspülen
  • Für Spendersystem MP2000
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904