Montagehandschuhe, Tegera® 9105
Lieferant: EJENDALS
9105-10 9105-11 9105-12 9105-13 9105-5 9105-6 9105-7 9105-8 9105-9
EJEN9105-10EA 109.08 EUR
EJEN9105-10 EJEN9105-11 EJEN9105-12 EJEN9105-13 EJEN9105-5 EJEN9105-6 EJEN9105-7 EJEN9105-8 EJEN9105-9
Montagehandschuhe, Tegera® 9105
Handschuhe
Anpassungsfähiger und extrem geschmeidiger Handschuh aus Microthan/Polyester, der außerordentlich guten Griff bietet.
  • Verstärkter Zeigefinger und verstärkte Nähte
  • Mit Klettverschluss und Reflektoren
  • Ergonomisch vorgebeugte Finger
  • Maschinenwaschbar bei 40 °C
For assembly and precision engineering work that requires the highest levels of dexterity and grip.
Standards: EN 388 (1121X); Kat. II