Strickhandschuhe, Nitras® 3510, teilbeschichtet, mit Strickbund
Lieferant: AS ARBEITSSCHUTZ
351010 35107 35108
112-2390EA 4.4 EUR
112-2390 112-2375 112-2379
Strickhandschuhe, Nitras® 3510, teilbeschichtet, mit Strickbund
Handschuhe
Nahtloser Strickhandschuh mit elastischem Strickbund. Das Trägergewebe besteht aus Nylon, die Fingerspitzen und die Handinnenseite weisen eine Nitrilschaum-Beschichtung auf.
  • Sehr gutes Fingerspitzengefühl und Griffsicherheit besonders in trockenen Einsatzbereichen
  • Ausgezeichnete Passform und Komfort ermöglichen effektives Arbeiten als ob man keine Handschuhe trägt
  • Silikonfrei
Ideal für leichte Montagearbeiten und in der Produktion.
Gesamtlänge: 245 mm
Standards: EN 388 (4121); Kat. II