Schnittschutzhandschuhe, Nitras® TAEKI5® 6720
Lieferant: AS ARBEITSSCHUTZ
6720/L 6720/M 6720/S 6720/XL 6720/XXL
ASAS6720/LEA 1500 EUR
ASAS6720/L ASAS6720/M ASAS6720/S ASAS6720/XL ASAS6720/XXL
Schnittschutzhandschuhe, Nitras® TAEKI5® 6720
Handschuhe
Strickhandschuh aus TAEKI5® Spezial-Schnittschutzfaser-Strick (Maschenzahl 13), mit schwarzer Latex-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen.
  • Latex-Beschichtung für guten Griff und hohe Säurebeständigkeit
  • Gute Abrieb- und hohe Schnittfestigkeit, hitzebeständig
  • Nahtlose Verarbeitung
Ideal für Schneidarbeiten in der Metall- und Autoindustrie, bei denen auch gutes Tastgefühl erforderlich ist.
Farbe: grau
EN 388 4542
Standards: EN 388 (3443C), EN 407 (X2XXXX); Kat. II