Chemikalienbeständige Regenoveralls, Montreal
Lieferant: Sioen
Flexothane® Classic
SIOE4964/FY1/3XLEA 117 EUR
SIOE4964/FY1/3XL SIOE4964/FY1/M SIOE4964/FY1/2XL SIOE4964/FY1/1XL SIOE4964/FY1/L 113-07128 113-07129 113-7685 113-7664 113-7686 113-7683 113-7684 113-7681 113-7682 113-7680 113-7669 113-7689 113-7667 113-7668 113-7687 113-7665 113-7666 113-7688 113-07133 113-07134 113-07135 113-07136 113-7674 113-7675 113-7672 113-7673 113-7670 113-7671 113-07130 113-07131 113-07132 SIOE4964/FY1/S 113-7678 113-7679 113-7676 113-5951 113-7677
Chemikalienbeständige Regenoveralls, Montreal
Arbeitskleidung
Wasser- und winddichter Overall aus FLEXOTHANE® CLASSIC, einem Polyamid-Stretch mit extrem leichter Polyurethan-Beschichtung. Der robuste Anzug schützt vor flüssigen Chemikalien.
  • Gerader Kragen mit einsteckbarer Kapuze
  • Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfpatte
  • Raglan-Ärmel mit elastischen Windfängern an den Bündchen, Arm- und Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
  • Alle Nähte wasserdicht verschweißt
Weight: 180 g/m²
Standards: EN 14786, EN 14605 (Typ 4), EN 14126 (Typ 4-B), EN 343 (3-1)
Oeko-Tex® Standard 100