ESD-Bundhose, Fristads® XS90-2R016
Lieferant: FRISTADS KANSAS
100654540C52 100654540C54 100654540C56 100654540C58 100654540C60 100654540C62
113-05467EA 0 EUR
113-05467 113-05468 113-05469 113-05470 113-05471 113-05472
ESD-Bundhose, Fristads® XS90-2R016
Arbeitskleidung
Hose für ESD-geschützte Bereiche. Aus 63% Polyester, 35% Baumwolle und 2% Kohlefasern hergestellt.
  • Zwei Vordertaschen
  • Zwei Gesäßtaschen
  • Beintasche mit Druckknopf
  • Patte sowie mit Stifttasche und Handytasche
Gewicht: 215 g/m²