Pflasterspender, QuickFix Wasserfest
Lieferant: Plum Safety
5501 5511
118-0228EA 25.6 EUR
118-0228 118-0233
Pflasterspender, QuickFix Wasserfest
Erste-Hilfe-Ausstattung Wundverbände
Dieser Spender enthält 90 wasserfeste Pflaster und ist besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet. Die Pflaster bestehen aus einem hautfreundlichem Material, welches Atmungsaktivität gewährleistet.
  • Pflaster entpacken sich beim Herausziehen auf einer Seite bereits von selbst
  • Spender mit unterschiedlichen Pflastersorten befüllbar
  • Sehr hygienisch, da jedes Pflaster einzeln verpackt ist
  • Einhändig bedienbar
  • Einfaches Nachfüllen
Pflastergröße: 72×25 mm
Lieferumfang: Spender inkl. 2 × 45 Pflasterstrips. Eine Nachfüllpackung kann separat bestellt werden.