Pflasterspender, QuickFix Elastic
Lieferant: Plum Safety
5502 5512
118-0226EA 27.7 EUR
118-0226 118-0482
Pflasterspender, QuickFix Elastic
Erste-Hilfe-Ausstattung Wundverbände
Spender mit elastischen Fingerverbänden aus atmungsaktivem Trägermaterial. Der Spender enthält 90 Pflaster (2 Nachfüllpackungen) und lässt sich an der Wand montieren.
  • Elastisches Textilgewebe: hautfreundlich und atmungsaktiv
  • Passen sich den Bewegungen der Haut an und sind sehr angenehm zu tragen
  • Optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung
  • Spender ist mit nur einer Hand bedienbar
  • Einfaches Nachfüllen
  • Sehr hygienisch, da jedes Pflaster einzeln verpackt ist
Pflastergröße: 72×25 mm
Lieferumfang: Spender inkl. 2×45 Pflasterstrips.