Anstoßkappen, Bump Cap™ S19
Lieferant: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S19Y S19G S19O S19R S19W S19B
111-0964EA 9.96 EUR
111-0964 111-0960 111-0961 111-0962 111-0963 111-0959
Anstoßkappen, Bump Cap™ S19
Schutzhelme Anstoßkappen
Diese Kappe aus Polyethylen eignet sich perfekt für den Gebrauch in der Lebensmittelindustrie und in Bereichen, in denen aus hygienischen Gründen textile Bekleidungsstoffe nicht erlaubt sind und Keimfreiheit erforderlich ist.
  • Mit Drei-Punkt-Innenkorb aus Kunststoff
  • Schweißband aus PVC, Kopfband aus LDPE und Innenkorb sind waschbar und austauschbar
  • Leicht und widerstandsfähig
  • Außenschale ist leicht abwaschbar
Größe: 54 bis 59 cm
Gewicht: 195 g
Standards: BS EN 812: 1997; Änderung Nr. 1 (2001) mit CE-Kennzeichnung