Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Jalscand
Lieferant: Jallatte
J0248/39 J0248/40 J0248/41 J0248/42 J0248/43 J0248/44 J0248/45 J0248/46 J0248/47
JALCJ0248/39EA 123 EUR
JALCJ0248/39 JALCJ0248/40 JALCJ0248/41 JALCJ0248/42 JALCJ0248/43 JALCJ0248/44 JALCJ0248/45 JALCJ0248/46 JALCJ0248/47
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Jalscand
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsschuh aus hydrophobierten Vollleder mit Lasche aus Leder, 3D-Futter und PU/Nitril Kautschuk-Laufsohle (hitzebeständig bis 300 °C).
  • Dreilagiges Multischichtfutter ist von Mikrokanälen durchzogen und sorgt für optimale Luftdurchlässigkeit
  • Anatomisch geformtes Confort-Tech-Fußbett; antistatisch, antibakteriell und mit Schock-Absorber im Fersenbereich
  • Laufsohle mit Komfortschicht aus Softane™ bietet Flexibilität und Leichtigkeit und dämpft Stöße und Vibrationen
  • 200 J Zehenschutzkappe aus perforiertem Stahl
  • Durchtrittsicherheit dank Stahlzwischensohle
Farbe: Schwarz
Farbe: Schwarz
Standards: EN ISO 20345:2007; S3, HRO, SRC