Wiederverwendbare Halbmasken, X-plore® 4700 Serie
Lieferant: Dräger
R55878 R55879 R55874 R55876 R56715 R55875
DRAER55878EA 71 EUR
DRAER55878 DRAER55879 DRAER55874 DRAER55876 DRAER56715 DRAER55875
Wiederverwendbare Halbmasken, X-plore® 4700 Serie
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Wiederverwendbare, robuste X-plore® 4700 Halbmasken kombinieren einen weichen Maskenkörper, eine speziell geformte Nasendichtung und einen stabilen Kunststoffrahmen und bieten hervorragenden Komfort und hervorragende Dichtheit für anspruchsvolle Anwendungen. Dank der großen Auswahl an verfügbaren Filtern zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln ist sie ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen geeignet.
  • Perfekte Passform für verschiedene Gesichtsformen und -größen und praktisch ohne Druckstellen
  • Hervorragende Dichtigkeit
  • Der ergonomische FlexiFit-Kopfgurt erleichtert das An- und Ablegen der Maske
  • Einfaches Abnehmen der Maske durch Lösen des Nackenhakens, ohne den Schutzhelm abzunehmen („Drop Down“-Gurtsystem)
  • Das tief positionierte Ausatemventil leitet Feuchtigkeit zuverlässig ab und sorgt so für eine trockene und angenehme Atmosphäre in der Maske
  • Zwei hochwertige Materialien stehen zur Auswahl: TPE oder extrem angenehmes Silikon, besonders gut für empfindliche Haut
  • Es können zwei verschiedene Anschlüsse bestellt werden, entweder zur Verwendung mit Dräger X-plore Rd40-Filtern (gemäß EN 148-1) oder mit Dräger X-plore Rd90-Filtern (Dräger-spezifisch)
X-plore® Rd40-Filterserie ist mit X-plore® 4740 Halbmasken kompatibel. Rd40-Filter haben einen Standard-Gewindeanschluss nach EN 148-1 und umfassen ein umfangreiches Sortiment an verschiedenen Partikel-, Gas- und Kombinationsfiltern.
X-plore® Rd90-Filterserie ist mit X-plore® 4790 Halbmasken kompatibel. Rd90-Filter umfassen ein umfassendes Sortiment an verschiedenen Partikel-, Gas- und Kombinationsfiltern.