ESD-Sicherheitsschuhe, mit Klettverschluss, Ergo-Med 360
Lieferant: ATLAS - the shoe company
87738/W12 87736/W12 87737/W12 87739/W12 87740/W12 87741/W12 87742/W12 87743/W12 87744/W12 87745/W12 87746/W12 87747/W12 87748/W12 87749/W12 87750/W12 87736/W10 87737/W10 87738/W10 87739/W10 87740/W10 87741/W10 87742/W10 87743/W10 87744/W10 87745/W10 87746/W10 87747/W10 87748/W10 87749/W10 87750/W10
ATLA87738/W12EA 0 EUR
ATLA87738/W12 ATLA87736/W12 ATLA87737/W12 ATLA87739/W12 ATLA87740/W12 ATLA87741/W12 ATLA87742/W12 ATLA87743/W12 ATLA87744/W12 ATLA87745/W12 ATLA87746/W12 ATLA87747/W12 ATLA87748/W12 ATLA87749/W12 ATLA87750/W12 ATLA87736/W10 ATLA87737/W10 ATLA87738/W10 ATLA87739/W10 ATLA87740/W10 ATLA87741/W10 ATLA87742/W10 ATLA87743/W10 ATLA87744/W10 ATLA87745/W10 ATLA87746/W10 ATLA87747/W10 ATLA87748/W10 ATLA87749/W10 ATLA87750/W10
ESD-Sicherheitsschuhe, mit Klettverschluss, Ergo-Med 360
Schuhe und Stiefel
Breite ESD-Sicherheitssandale mit Klettverschluss und Sicherheitsreflektoren in Spezialweite 14 mit einer MPU® Light Laufsohle (3,5 mm Profil, öl-, säure-, kraftstoffbeständig; antistatisch).
  • Clima-stream®-Technologie sorgt für Feuchtigkeitsregulierung und Atmungsaktivität
  • Auswechselbare Innensohle; für orthopädische Einlagen geeignet
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Innensohle, dämpfende Zwischensohle, dynamische Laufsohle aus MPU
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • Ableitwiderstand 1×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Breite: 14
Farbe: Schwarz
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1