ESD-Berufsschuhe, zum Schnüren, 1330
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
1.1430.01.36 1.1430.01.37 1.1430.01.38 1.1430.01.39 1.1430.01.40
SCRR1.1430.01.36EA 83.5 EUR
SCRR1.1430.01.36 SCRR1.1430.01.37 SCRR1.1430.01.38 SCRR1.1430.01.39 SCRR1.1430.01.40
ESD-Berufsschuhe, zum Schnüren, 1330
Schuhe und Stiefel
ESD-Berufsschuhe aus Glattleder, Leder-Innenfutter und einer rutschhemmenden Nitrilkautschuksohle Profil EXPERT.
  • Angenehmes Fußklima durch weiches Rindleder-Futter
  • Auswechselbare Einlegesohle aus PUR-Schaum
  • Orthopädische Einlagen möglich
  • Dreifach Dämpfung im Ballen und Fersenbereich entlastet Gelenke
ESD- und küchengeeignet.
Farbe: Weiß
Weite: 9
Gewicht: 420 g
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; O1, SRC