Fleecefutter für Jacken, Liberchies 7760
Lieferant: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
7760/B75/L 7760/B75/1XL 7760/B75/2XL 7760/B75/3XL 7760/B75/M 7760/B75/S
SIOE7760/B75/LEA 84 EUR
SIOE7760/B75/L SIOE7760/B75/1XL SIOE7760/B75/2XL SIOE7760/B75/3XL SIOE7760/B75/M SIOE7760/B75/S
Fleecefutter für Jacken, Liberchies 7760
Arbeitskleidung
Herausnehmbares, flammhemmendes Fleece-Futter mit Ärmeln. Kann mit mehreren Jacken kombiniert werden (durch Reißverschluss einzippbar).
  • Atmungsaktiv, gute Isolation gegen Kälte
  • Runder Halsausschnitt, rund eingesetzte Ärmel
  • Strickbündchen am Ärmelende
  • Mit Reißverschluss und aufgesetzter Brusttasche
  • Mit Innentasche
  • Kann nicht separat getragen werden
Gewicht: 275 g/m²