Reinigungspaste für die Hände, Super Plum
Lieferant: Plum Safety
1043 1018 1015_U
PLUM1043EA 25.8 EUR
PLUM1043 115-1369 PLUM1015_U
Reinigungspaste für die Hände, Super Plum
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Besonders milder Handreiniger in Pastenform zur Entfernung von mittleren bis starken Verschmutzungen. Basiert auf pflanzlichen Ölen, deshalb besonders hautschonend und auch für die empfindliche Haut gut geeignet.
  • Ohne Lösungsmittel
  • Anwendung: Auf die feuchten Hände einreiben und anschließend mit Wasser abspülen.
  • Für Spendersysteme: MP2000
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904