ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, TX 460
Lieferant: ATLAS - the shoe company
55200/43 82444 82445 82446 82447 82448 82436 82437 82438 82439 82440 82441 82442 82449
114-4691EA 0 EUR
114-4691 114-4692 114-4693 114-4694 114-4695 114-4696 114-4684 114-4685 114-4686 114-4687 114-4688 114-4689 114-4690 114-4697
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, TX 460
Schuhe und Stiefel
ESD-Schuhe aus Waterproof-Leder mit Sicherheitsreflektoren und einer MPU® Light Laufsohle (3,5 mm Profil, öl-, säure-, kraftstoffbeständig; antistatisch).
  • Hautfreundliches, abriebfestes aktiv-X-Innenfutter für verbesserte Atmungsaktivität
  • Auswechselbare Innensohle; für orthopädische Einlagen geeignet
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Innensohle, dämpfende Zwischensohle, dynamische Laufsohle aus MPU
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • Ableitwiderstand 1×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Farbe: Schwarz
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2