Regenjacke, Morgat 4391
Lieferant: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
4391/W02/S 4391/W02/M 4391/W02/L 4391/W02/1XL 4391/W02/2XL 4391/W02/3XL 4391/H45/1XL 4391/H45/2XL 4391/H45/3XL 4391/H45/L 4391/H45/M 4391/H45/S
SIOE4391/W02/SEA 61 EUR
SIOE4391/W02/S SIOE4391/W02/M SIOE4391/W02/L SIOE4391/W02/1XL SIOE4391/W02/2XL SIOE4391/W02/3XL 113-2220 113-2221 113-2222 113-2219 113-2218 113-2217
Regenjacke, Morgat 4391
Arbeitskleidung
Wasser- und winddichte Jacke aus Flexothane® KLEEN: 100 % Polyamid-Gewirk (6.6) mit PU-Beschichtung. Mit bandverschweissten Nähten.
  • Geschmeidig, elastisch, großer Tragekomfort, reißfest
  • Feste Kapuze
  • Reißverschluss unter Druckknopfpatte
  • Raglanärmel, elastisches Gelenkband
  • Unterarmentlüftung
Gewicht: 170 g/m²
Standards: ENV 343 (3-1); EN 14605 (Type PB [4])
Für Lebensmittelkontakt zugelassen