Steppwesten, Falkenberg 1567
Lieferant: SIOEN
1567/W02/S 1567/W02/M 1567/W02/L 1567/W02/1XL 1567/W02/2XL 1567/W02/3XL
SIOE1567/W02/SEA 52 EUR
SIOE1567/W02/S SIOE1567/W02/M SIOE1567/W02/L SIOE1567/W02/1XL SIOE1567/W02/2XL SIOE1567/W02/3XL
Steppwesten, Falkenberg 1567
Arbeitskleidung
Flexothane Classic Steppweste aus 100% Polyamid-Gewirk mit PU Beschichtung und festem Steppfutter.
  • 100% wasserdicht, winddicht, geschmeidig und elastisch
  • Hochstehender Kragen, mit Reißverschluss
  • Mit Innentasche
  • Verlängerter Rückenteil
Rückenlänge 75 cm
Gewicht: 180 g/m²