Schutzbrille, Fahrenheit™
Lieferant: 3M
FHEITAF TNWEAR FHEIT
MMMAFHEITAFEA 19.2 EUR
MMMAFHEITAF MMMATNWEAR MMMAFHEIT
Schutzbrille, Fahrenheit™
Vollsichtbrillen
3M™ Fahrenheit™ Schutzbrillen verfügen über einen weichen Kristallrahmen und einen breiten Stützbereich um das Gesicht. Sie sind mit einem speziellen Kanal an der Seite des Rahmens ausgestattet, um die Bügelbügel von Korrektionsbrillen aufzunehmen.
  • Ökonomisches Schutzbrillen-Sortiment mit großem Profil und ausreichend Platz, um über die meisten Korrektionsbrillen zu passen
  • Polycarbonat-Gläser für Schlagfestigkeit
  • 3M 1 BT Linsenkennzeichnung
  • Indirekte Belüftung zum Schutz vor Flüssigkeitstropfen und großen Staubpartikeln
  • Zylindrisch gebogenes Linsendesign für optimales horizontales Sichtfeld
Holen Sie sich mit der 3M™ Fahrenheit™ Schutzbrille bequemen Schutz über der Oberseite Ihrer Korrektionsbrille. Diese Brille verfügt über einen weichen Kristallrahmen mit einem breiten Stützbereich um das Gesicht herum, um den Komfort zu verbessern. Ein spezieller Kanal an der Seite des Rahmens hilft dabei, die Bügelbügel von Korrektionsbrillen aufzunehmen, wodurch sie ideal für die Verwendung mit Korrektionsbrillen sind.
Gewicht: 68 g
Standards: EN 166.
Lieferumfang: Inklusive Mikrofaserbeutel.