ESD-Sicherheitsschuhe für Reinräume, zum Schnüren, Clean and White, CL 20
Lieferant: ATLAS - the shoe company
87536 87537 87538 87539 87540 87541 87542 87543 87544 87545 87546 87547 87548 87500/49
114-4712EA 0 EUR
114-4712 114-4713 114-4714 114-4715 114-4716 114-4717 114-4718 114-4719 114-4720 114-4721 114-4722 114-4723 114-4724 114-4725
ESD-Sicherheitsschuhe für Reinräume, zum Schnüren, Clean and White, CL 20
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuhe mit einer MPU® Light Laufsohle (3,5 mm Profil, öl-, säure- und kraftstoffbeständig, antistatisch).
  • Hautfreundliches, abriebfestes aktiv-X-Innenfutter für verbesserte Atmungsaktivität
  • Auswechselbare Innensohle; für orthopädische Einlagen geeignet
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Innensohle, dämpfende Zwischensohle, dynamische Laufsohle aus MPU
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Ableitwiderstand 1×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Zur Verwendung in Reinräumen geeignet.
Farbe: Weiß/blau
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC