Warnschutz-Westen, Hellisan 307A
Lieferant: SIOEN
307A/FR1/M 307A/FR1/L 307A/FR1/1XL 307A/FR1/2XL 307A/FR1/3XL 307A/FY1/S 307A/FY1/M 307A/FY1/L 307A/FY1/1XL 307A/FY1/2XL 307A/FY1/3XL 307A/FC1/S 307A/FC1/M 307A/FC1/L 307A/FC1/1XL 307A/FC1/2XL 307A/FC1/3XL 307A/FR1/S
SIOE307A/FR1/MEA 51.9 EUR
SIOE307A/FR1/M SIOE307A/FR1/L SIOE307A/FR1/1XL SIOE307A/FR1/2XL SIOE307A/FR1/3XL SIOE307A/FY1/S SIOE307A/FY1/M SIOE307A/FY1/L SIOE307A/FY1/1XL SIOE307A/FY1/2XL SIOE307A/FY1/3XL SIOE307A/FC1/S SIOE307A/FC1/M SIOE307A/FC1/L SIOE307A/FC1/1XL SIOE307A/FC1/2XL SIOE307A/FC1/3XL SIOE307A/FR1/S
Warnschutz-Westen, Hellisan 307A
Arbeitskleidung
Warnschutz-Weste aus 100 % Polyester-Gewebe mit 100 % FR PU-Beschichtung + AST.
  • Antistatisches Material
  • Flammenhemmend
  • Gesteppte Nähte
  • V-Halsausschnitt
  • Klettverschluss
Gewicht: 250 g/m²