Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 98-102% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Cobaltdichlorid Hexahydrat
J297-500GEA 1310 EUR
J297-500G J297-100G
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 98-102% ACS
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Formel: CoCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 237.93 g/mol
Siedepunkt: 110
Schmelzpunkt: 56
Dichte: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149652
CAS-Nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02462
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98 - 102%
Calcium ≤ 0,005%
Copper ≤ 0,002%
Insolubles ≤ 0,01%
Iron ≤ 0,005%
Magnesium ≤ 0,005%
Nickel ≤ 0,1%
Nitrate ≤ 0,01%
Potassium ≤ 0,01%
Sodium ≤ 0,05%
Sulphate ≤ 0,01%
Zinc ≤ 0,03%