Schwefelsäure 95-98% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
0499-100MLEA 63 EUR
0499-100ML 0499-500ML
Schwefelsäure 95-98% ACS
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Siedepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Ammonium < 0,0002%
Arsenic ≤ 0,01 ppm
Chloride ≤ 0,00002%
Farbe (APHA) ≤ 10
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0,0001%
Iron ≤ 0,00002%
Mercury ≤ 5 ppb
Nitrate ≤ 0,00005%
Purity 95 - 98%
Residue on Ignition ≤ 0,0005%
Substances Reducing Permanganate ≤ 0,0002%