Ethanol vergällt absolut ≥98% (durch GC) (vergällt mit 1% MEK und 0.001% Bitrex)
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol denatured
24194-2.5L 24194-25L 24194-30KG 24194-4X2.5L 24194-4X5L 24194-5L 24194-155KG
24194-2.5LEA 91.47 EUR
24194-2.5L 24194-25L 24194-30KG 24194-4X2.5L 24194-4X5L 24194-5L 24194-155KG
Ethanol vergällt absolut ≥98% (durch GC) (vergällt mit 1% MEK und 0.001% Bitrex)
Ethanol vergällt
Formel: H₃CCH₂OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78…79 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0.790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity complying
Assay (GC, without denaturant) Min. 99.8 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
methyl ethyl ketone (GC) 1.0 - 1.5 Vol.%
2-propanol (GC) 1.0 - 1.5 Vol.%
Bitrex min. 1,0 g/100 l complying
Autoignition Temperature 683 °F
Explosion Limit 19 %, 60 °F
Vapor Pressure 44.6 mmHg ( 20 °C)
Vapor Density 1.59 (vs air)